Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl Phase Polygosil™ C18
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
100 g
Particle Size:
5 μm
7 μm
10 μm
Pore Size:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Dimensione della confezione:
100g
10g
Specifica
Specifica
| Particle Size | 10 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Technique | Liquid Chromatography |
| Quantity | 10 g |
| Type | Polygosil C18 Phases |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto