Learn More
PE859, MedChemExpress
Product Code. 16431279
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Product Code. 16431279
Brand: Medchem Express HY12662
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
MedChemExpress PE859 is a potent inhibitor of both tau and Aβ aggregation with IC50 values of 0.66 and 1.2 μM, respectively.
PE859 is a potent inhibitor of both tau and Aβ aggregation with IC50 values of 0.66 and 1.2 μM, respectively.
Specifications
Chemical Name or Material PE859
CAS 1402727-29-0
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H24N4O2
Quantity 1 mg
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (111.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(OCC2=NC=CC=C2)=CC=C1/C=C/C3=CC(/C=C/C4=CC5=C(C=C4)C=CN5)=NN3
Molecular Weight (g/mol) 448.52
Formula Weight 448.52
Percent Purity 99.84%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado