Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Blue Heat Shrink Wire and Cable Labels for M6/M7 Printers
Designed for rigorous wire marking applications, the PermaSleeve™ Heat Shrink Polyolefin labels combine speed, ease of use, and permanence to create high quality labeling.
76.40 € - 145.00 €
Specifications
Certifications/Compliance ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Adhesive Type Non-adhesive
Color Blue
Finish Matte
Format Die-cut
View More Specs
Products 8
Product Code Brand Diameter (English) Dimensions (LxW) Wire Gauge Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Diameter (English) Dimensions (LxW) Wire Gauge Price Quantity & Availability  
17809114
View Documents
Brady™
173584
0.094 in. 0.182 x 1 in. 28 to 20 AWG
83.35 €
Pack of 100
Estimated Shipment: 18-02-2025
to see stock.
Add to basket
17861459
View Documents
Brady™
173580
0.094 in. 0.182 x 1.75 in. 28 to 20 AWG
96.05 €
Pack of 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17861569
View Documents
Brady™
173611
0.125 in. 0.235 x 1 in. 22 to 16 AWG
76.40 €
Pack of 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17851379
View Documents
Brady™
173625
0.187 in. 0.335 x 1 in. 20 to 10 AWG
77.85 €
Pack of 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17811599
View Documents
Brady™
173655
0.375 in. 0.645 x 1 in. 12 to 4 AWG
95.65 €
Pack of 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17861389
View Documents
Brady™
173648
0.375 in. 0.645 x 1.75 in. 12 to 4 AWG
126.00 €
Pack of 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17861419
View Documents
Brady™
173665
0.5 in. 0.851 x 1.75 in. 8 to 1 AWG
145.00 €
Pack of 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17831519
View Documents
Brady™
173594
1 in. 1.667 x 1.75 in. 2 to 500 MCM
125.00 €
Pack of 50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
  • Industrial grade with high temperature, UV, chemical, fuel, and oil resistance
  • Self-extinguishing labels
  • Crisp, clear identification resistant to abrasions and fading
  • 3:1 heat shrinkable labels fit snugly around wires for maximum insulation protection and permanent identification
  • Made of B-342 polyolefin material
Specifications
Specifications
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1)
Blue
Die-cut
Labels
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Rectangle
-55°C to +135°C
Non-adhesive
Matte
Polyolefin
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
-67°F to +275°F