Learn More
Platinum Ruthenium foil, 0.05mm (0.002in) thick, Thermo Scientific Chemicals
210.05 € - 1923.00 €
Specifications
Chemical Name or Material Platinum Ruthenium
Color Silver to Gray
Appearance Silver-gary foil
Molecular Formula Pt:Ru; 95.2:4.8
MDL Number MFCD00798552
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11345427
View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042686.FF
25 x 25 mm
210.05 €
25mm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11356139
View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042686.FI
50 x 50 mm
662.30 €
Each
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11335427
View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
042686.GH
100 x 100 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Platinum Ruthenium
Silver-gary foil
MFCD00798552
Foil
Silver to Gray
Pt:Ru; 95.2:4.8
Odorless
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures