Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Spouted Mortar
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
65mm
130mm
150mm
180mm
250mm
330mm
Unit Size:
Each
Description
Grinding surfaces are unglazed.
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) | 1000 mL |
| Diameter (Metric) Outer | 180mm |
| Product Type | Mortar |
| Material | Porcelain |
| Height (Metric) | 80mm |
| Includes | With spout |
| Type | Mortar |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu