Learn More
Praseodymium(III) carbonate octahydrate, 99.9% (REO)
Product Code. 11342568
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11342568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014609.14
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14948-62-0 | C3H16O17Pr2 | 605.959 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14948-62-0
Molecular Formula C3H16O17Pr2
Molecular Weight (g/mol) 605.959
MDL Number MFCD00211307
InChI Key SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
PubChem CID 25022096
IUPAC Name praseodymium(3+);tricarbonate;octahydrate
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Specifications
Color Green
Physical Form Crystalline
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.9% (REO)
Formula Weight 605.97 (461.85 Anhydrous)
Odor Odorless
Appearance Green crystalline
Chemical Name or Material Praseodymium(III) carbonate octahydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato