Learn More
Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves
Click to view available options
Size:
8
8.5
9
Unit Size:
200 pairs
50 pairs
Descrizione
- Made of hypoallergenic accelerator-free and latex-free nitrile
- Offers excellent chemical protection and has good puncture resistance
- Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
- Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
- Provides secure grip with a textured surface
Specifica
Specifica
| Back Material | Nitrile |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V |
| Classification | Class IIa Medical Device |
| Cuff Material | Nitrile |
| Color | White |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Gloves |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto