Learn More
Quickfit™ Three-Vertical-Neck Round-Bottom Flask
Product Code. 15537900
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
5 L
6 L
Socket Joint:
24/29 (Centre), 19/26 (side)
29/32 (Center), 14/23 (Sides)
29/32 (Center), 29/32 (Sides)
29/32 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 19/26 (side)
34/35 (Centre), 24/29 (side)
45/40 (Center), 29/32 (sides)
45/40 (Centre), 29/32 (side)
Centre: 29/32, Side: 19/26
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15537900
Brand: Quickfit FR6L/7S/44P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Includes three necks for easy addition of measurement tools. The Quickfit™ Three-Vertical-Neck Round-Bottome Flask is made from borosilicate glass.
  • Fitted with three Quickfit™ precision-ground sockets - One vertical centre neck - Two angled side necks
  • Quickfit™ ground glass sockets are manufactured to an accuracy which surpasses the requirements of ISO 383
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity (Metric) 6 L
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 300 mm
No. per Case 3
Socket Joint 45/40 (Centre), 29/32 (side)
Bottom Shape Round
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.