Learn More
Abnova™ RAB9A 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Human overexpression lysate
Marke: Abnova™ H00009367-T02.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
293T | |
RAB9A 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 22.8kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-RAB9A antibody (Mfr. No. H00009367-D01P) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Western Blot | |
NM_004251 | |
pCMV-RAB9A full-length | |
100 μL | |
Human |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL RAB9A 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalwort
- Warning
Gefahrenkategorie
- Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
- H317-May cause an allergic skin reaction.
Sicherheitshinweis
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol