Learn More
MP Biomedicals Rapid V. Cholerae Test O1
Product Code. 30280614 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Reaction Speed:
10 min.
Tamaño de la unidad:
1 set
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30280614
Marca: MP Biomedicals 07VCHO1C
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Rapid V. Cholerae Tests O1 are used for the qualitative detection of Vibrio cholerae serogroup O1 in human fecal specimens, environmental water or solid food specimens.
  • Rapid V. Cholerae O1 Test is an immunochromatographic membrane assay that uses highly sensitive antibodies to detect V. cholerae antigens in stool sample, environmental water or solid food specimens.
  • The reagent pad of the test strip contains colored colloidal gold conjugated with monoclonal antibodies against V. cholerae O1 antigens.
  • The reaction membrane contains the secondary antibodies for V. cholerae O1 antigens, which are pre-immobilized in the test line.
  • This test is only to be used by healthcare professionals. It cannot be used alone as the basis for the diagnosis and exclusion of cases.
  • CE-marked
  • Accurate result within 10 minutes
  • One-step procedure
  • No cross-reaction
  • For professional use
Especificaciones
Disease Cholera
Form Test card
Detection Method Rapid Detection
Sample Type Environmental Sample, Food Sample
Species Vibrio cholerae O1
Reaction Speed 10 min.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado