Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTB / POZ domain-containing protein KCTD15 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTB/POZ domain-containing protein KCTD15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Brand:  enQuireBio™ QP7877-ec-10ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 View more versions of this product
Product Code. 16081331
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Specifications
NP_001123466.1
BTB / POZ domain-containing protein KCTD15 Protein
Research Use Only
KCTD15
Recombinant Protein
E. coli
MPHRKERPSG SSLHTHGSTG TAEGGNMSRL SLTRSPVSPL AAQGIPLPAQ LTKSNAPVHI DVGGHMYTSS LATLTKYPDS RISRLFNGTE PIVLDSLKQH YFIDRDGEIF RYVLSFLRTS KLLLPDDFKD FSLLYEEARY YQLQPMVREL ERWQQEQEQR RRSRACDCLV VRVTPDLGER IALSGEKALI EEVFPETGDV MCNSVNAGWN QDPTHVIRFP LNGYCRLNSV QDVL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
79047
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol