Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Clusterin Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Marca:  R&D Systems™ 2937-HS-050
Código de producto. 18391318
  • 529.00 € / 50µg
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
The Recombinant Human Clusterin Protein is derived from NS0. The Recombinant Human Clusterin Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
26.7 kDa ( alpha chain) and 24.2 kDa (beta chain)
50 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Unconjugated
90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
1191
Clusterin
Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Clusterin protein Asp23-Arg227 (beta) & Ser228-Glu449 (alpha) with a C-terminal 6-His tag
Disulfide-linked heterodimer
Recombinant
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado