Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL18BP Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL18BP, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3545.00 €
Specifications
Accession Number | NP_034661.1 |
---|---|
Gene ID (Entrez) | 16068 |
Name | IL18BP Protein |
Regulatory Status | Research Use Only |
Endotoxin Concentration | Not determined. |
Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
16026951
|
enQuireBio™
QP8880-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16066951
|
enQuireBio™
QP8880-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16016951
|
enQuireBio™
QP8880-ec-100ug |
100 μg |
800.00 €
100µg |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16046951
|
enQuireBio™
QP8880-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16056951
|
enQuireBio™
QP8880-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16036951
|
enQuireBio™
QP8880-ec-1mg |
1 mg |
3545.00 €
1mg |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Specifications
NP_034661.1 | |
IL18BP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16068 | |
Research Use Only | |
IL18BP | |
Recombinant Protein | |
TSAPQTTATV LTGSSKDPCS SWSPAVPTKQ YPALDVIWPE KEVPLNGTLT LSCTACSRFP YFSILYWLGN GSFIEHLPGR LKEGHTSREH RNTSTWLHRA LVLEELSPTL RSTNFSCLFV DPGQVAQYHI ILAQLWDGLK TAPSPSQETL SSHSPVSRSA GPGVA |