missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse S100b Protein

A cDNA sequence encoding the S100b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00 € - 4090.00 €

Specifications

Name S100b Protein
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Mouse
View More Specs

Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15963459
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP13403-5ug
5 μg
137.00 €
5µg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15953459
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP13403-20ug
20 μg
212.00 €
20µg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15943459
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP13403-1mg
1 mg
4090.00 €
1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description

Description

Specifications

Specifications

S100b Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
Untagged
The s100b protein solution (1 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSELEKAMVA LIDVFHQYSG REGDKHKLKK SELKELINNE LSHFLEEIKE QEVVDKVMET LDEDGDGECD FQEFMAFVAM VTTACHEFFE HE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents

Documents

Product Certifications