Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ PKF 60-24-3
Product Code. 16407049
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.2 to 500 L/min
Unit Size:
Each
Product Code. 16407049
Brand: Hirschmann™ 951106061
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High quality PKF 60-series single-channel pump head that can be used in combination with stopper-less tubes.
  • 3 rollers
  • For WT 2.4 mm tubes
  • Only an adapter plate is necessary for the connection between pump head and pump drive
  • The pump head of the flow and volume pump drives is recognized by RFID technology
  • A simple and easy loading of the tubing is given by unlocking the pump head
  • The pump head is made of durable PPS, a high-performance plastic with very high heat resistance, high chemical resistance and durability
Spécification
Accuracy Approx. 5%
Capacity (Metric) 0.2 to 500 L/min
Color Black
Dimensions (L x W x H) 54 x 94 x 106 mm
Flow Rate Generally from 0.34 to 1400 mL/min. per channel
For Use With Pump drive and tubing
Material Polyphenylene Sulfide
No. of Rollers 3
Overall Height (Metric) 106 mm
Overall Length (Metric) 54 mm
Overall Width (Metric) 94 mm
Quantity 1
Roller Material Stainless Steel 304
Sterility Non-sterile
Case Material PPS
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis