Learn More
Heidolph™ Rotavac Vario Tec RPM-Regulated Pump
Product Code. 11701659 Shop All Heidolph Instruments Products
Click to view available options
Maximum Pressure:
12 Mbar
Unit Size:
Each
Product Code. 11701659
Brand: Heidolph™ 5910017100
Only null left
Add to basket
Add to basket
Use this rpm-regulated rotary evaporator vacuum pump to reach an maintain a precise vacuum level. Heidolph™ Rotavac Vario Tec RPM-Regulated Pump adjusts its speed and runs intermittently at very low speed to hold a constant vacuum.
  • Two-stage diaphragm pump is made from chemical-resistant material.
  • Recommended for solvents with low or medium boiling points.
  • Can be combined with a condenser.
  • Speed adjustment stops completely if vacuum is reached and runs intermittently at very low speed to hold vacuum constant.
  • Increased diaphragm performance life due to periods of non-operation.
  • Low energy consumption due to intermittent operation.
  • Significant noise and vibration reduction due to periods of non-operation.
  • Operates without vacuum valve.
  • Precise vacuum level at all times.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x W x H) 156 x 236 x 196 mm
Description Rotary evaporator vacuum pump
Wattage 160 W
Weight (Metric) 4.3 kg
Enclosure Rating IP65
Maximum Pressure 12 Mbar
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis