Learn More
uvex Rubiflex S NB709S Chemical Protection Gloves
Shop All Uvex Products
Click to view available options
:
11
Description
- Special NBR-coated gloves with cotton interlock supporting material
- Reinforced, anatomically shaped cuff provides additional protection
- High water vapor absorption due to the cotton liner
- Resistant to grease, mineral oils, and various chemicals
- Custom designed for fixed installation on sandblasting machines
Specifications
Specifications
| Applications | Laboratory |
| Coating Material | NBR |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 11 |
| EN388 Standard | 2121X |
| EN ISO 374-1 | Type B |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | JKOPT |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering