Learn More
Thermo Scientific Chemicals S-Trityl-L-cysteine, 98%
Artikelnummer. 15510654 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Artikelnummer. 15510654
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 173010050
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
C22H21NO2S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Molecular Formula C22H21NO2S
MDL Number MFCD00002611
Spezifikation
Color White to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Linear Formula (C6H5)3CSCH2CH(NH2)CO2H
Specific Rotation +85° to +89° (24°C, 589 nm) (c=1, acetic acid 80%)
Water 0.5% max.
Quantity 5 g
Formula Weight 363.46
Percent Purity ≥96.0%
Physical Form Granular Powder
Chemical Name or Material S-Trityl-L-cysteine, 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • S-Trityl-L-cysteine
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Harmful if swallowed.
Sicherheitshinweis
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato