missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HMC Europe Safeguard Pro Safety Cabinet Class II
HMC Europe Safeguard Pro Safety Cabinet Class II is easy to handle and features advanced functionalities that prioritize product and user safety.
Brand: HMC Europe 80004FS
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Available in a variety of sizes to suit laboratory needs
Specifications
EN 12469 | |
1500 mm | |
Safeguard Pro 1500 | |
2 | |
180 to 330 mm | |
1603 mm | |
65 W | |
230 V |
Stainless Steel (304) | |
Safety Cabinet | |
47 dBA | |
EU Outlets (German Type) | |
480 m3/hr. | |
1 Safety cabinet, 1 UV Light, 1 Support Stand, 1 Pair of Electrical Outlets | |
1978 mm | |
130 W |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto