Learn More
Samarium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
Product Code. 11363848
Click to view available options
Quantity:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Unit Size:
100mm
10mm
25mm
50mm
Product Code. 11363848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040298.DM
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-19-9 | Sm | 150.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-19-9
Molecular Formula Sm
Molecular Weight (g/mol) 150.36
MDL Number MFCD00011233 MFCD00151299
InChI Key KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym samario, unii-42od65l39f, samarium, elemental, atom, powder, ingot, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n, acmc-1bk0l
PubChem CID 23951
ChEBI CHEBI:33374
IUPAC Name samarium
SMILES [Sm]
Especificaciones
Quantity 100 mm
Odor Odorless
Packaging Mylar under Argon
Weight ≈0.96g/mm
Form Cast Rod
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis excluding Ta)
Chemical Name or Material Samarium rod, 12.7mm (0.5 in.) dia.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado