Learn More
Sartorius™ Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrator with Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC) Membrane
BIOPHARMA
Product Code. 11700736 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
2 kDa
30 kDa
5 kDa
Quantity:
100 Pk.
25 Pk.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 25
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11700736
missing translation for 'mfr': Sartorius™ VS02H92
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Vivaspin™ 2 Centrifugal Concentrators are disposable ultrafiltration units for concentration of macromolecules. With a broad range of molecular weight cut-offs (MWCO) and membrane materials they are suitable for various substrates, including proteins, viruses, nucleic acids, and nanoparticles.
Vivaspin concentrators are designed for the concentration or diafiltration of initial sample volumes up to 3 mL and can be used with swinging bucket or fixed angle rotors that accept 15 mL centrifuge tubes. Vivaspin's patented vertical membrane design and thin channel filtration chamber (US 5,647,990) minimize membrane fouling and provide high-speed concentration for even particle-laden solutions. The speed of Vivaspin products combined with low internal surface and membrane area allow superior recovery from very dilute solutions. The Vivaspin 2 also offers flexibility for process optimization: one can directly pipette the concentrate from the dead stop pocket (built into the bottom of the concentrator) or reverse-spin the concentrate into the recovery cap (which can be sealed for storage). Either method results in near-total concentrate recovery.
  • High retentate recovery >90%
  • Vertical membrane design for ultra fast concentration
  • Universal rotor compatibility
  • Safe sample concentration due to dead-stop volume
  • Convenient concentrate recovery by pipetting
  • Optional re-spin for concentrate recovery
  • Volume graduation for easy reading/monitoring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Disposable Single-use
Filter Type Membrane Filter
For Use With (Equipment) Swinging Bucket Rotor (3 mL), Fixed-angle Rotor (2 mL)
Material (Membrane) Hydrosart
MWCO 2 kDa
Sample Volume Up to 3 mL
Sterility Non-sterile
Quantity 100 Pk.
Type Centrifugal Concentrator
Volume (Metric) 3 mL
Length (English) 5 in.
Length (Metric) 126 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato