Learn More
Scandium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99% (REO)
Código de producto. p-7049005
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
missing translation for 'unitSize'
25mm
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11301799
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012426.FF
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7440-20-2 | Sc | 44.96 g/mol
It finds applications in the aerospace industry. Another use of Scandium is in aluminum-scandium alloys for sports equipment, such as bicycle frames, lacrosse sticks, and baseball bats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7440-20-2
Molecular Formula Sc
Molecular Weight (g/mol) 44.96
MDL Number MFCD00016323
InChI Key SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
PubChem CID 23952
ChEBI CHEBI:33330
IUPAC Name scandium
SMILES [Sc]
Especificaciones
Color Gray
Quantity 25 x 25 mm
Odor Odorless
Weight ≈0.05g/25x25mm
Form Foil
UN Number UN3178
Solubility Information Slowly dissolve in dilute acids.
Percent Purity 99.9%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Scandium foil, 0.025mm (0.001 in.) thick
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado