Learn More
Scandium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Código de producto. p-7049688
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.25 g
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
0.25g
1g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11323457
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 018677.01
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10361-84-9
Scandium(III) chloride is a Prins cyclization catalyst. Used to form an intermetallic nickel-scandium compound film by potentiostatic cathodic reduction from molten salt mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10361-84-9
MDL Number MFCD00011221
Especificaciones
Melting Point 939°C
Quantity 0.25 g
Merck Index 14,8392
Solubility Information Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formula Weight 151.32
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.39 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Scandium(III) chloride, Anhydrous
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado