Learn More
Thermo Scientific™ 8mm Autosampler Vial Septa
Thermo Scientific™ Septa for 8-425 Screw Thread Caps are constructed of PTFE, PTFE/rubber, or PTFE/silicone to suit a variety of HPLC, GC and IC applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-718
Code produit. 11543850
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Thermo Scientific™ Septa for 8-425 Screw Thread Caps are constructed of PTFE, PTFE/rubber, or PTFE/silicone to suit a variety of HPLC, GC and IC applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
White/Red
PTFE, Silicone
Thermo Scientific Spectra System AS3500/AS3000/AS1000/Surveyor/Accela LC, Agilent 1090, PE Autosystem
Red PTFE/white silicone seal; Thermo Scientific, Agilent, Claris, Shimadzu, Varian, Waters, Hitachi
Red PTFE/white silicone seal
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats