Learn More
Cytiva Sephadex™ Ion Exchange Media
Product Code. 11504895 Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Material:
CM-Sephadex C-25
CM-Sephadex C-50
DEAE-Sephadex A-25
DEAE-Sephadex A-50
QAE-Sephadex A-25
QAE-Sephadex A-50
SP-Sephadex C-25
MWCO:
30,000 to 100,000
Up to 30,000
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 11504895
Brand: Cytiva 17020001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Separate molecules over broad molecular weight and pH ranges
Range of weak and strong anionic (A) and cationic (C) exchangers. Fractionation range: A-25 and C-25, up to 30 000; A-50 and C-50: 30 000–100 000.
Very high capacities even at elevated ionic strengths
Very low non-specific adsorption
Wide range of applications at laboratory and process scales
Suitable for column or batch techniques
Simple and economical to use
DEAE Sephadex
  • Weak and strong anion exchanger
  • pH range 2-9
QAE Sephadex
  • Strong anion exchanger
  • pH range: 2-12
CM Sephadex
  • Weak cation exchanger
  • pH range: 6-10
SP Sephadex
  • Strong cation exchanger
  • pH range: 4-13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantity 100 g
Particle Size 40 to 120 μm in dry form
For Use With (Equipment) Column or Batch Techniques
Product Type Sephadex Ion Exchange Media
Format Solid Spherical Bead
For Use With (Application) Separating and purifying Proteins, Polypeptides, Nucleic Acids and other charged biomolecules by using column or batch techniques
Height (English) 2 to 5.9 in.
Height (Metric) 5 to 15cm
Ligand Type Diethyl- (2-hydroxy-propyl) Aminoethyl
Material QAE-Sephadex A-50
pH Range 2 to 12
Support Type Cross-linked Dextran
MWCO 30,000 to 100,000
Content And Storage 4° to 30°C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato