Learn More
SHA 68, Tocris Bioscience™
Product Code. 30001677
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Selective neuropeptide S receptor antagonist
Selective neuropeptide S receptor (NPSR) antagonist (IC50 values are 22.0 and 23.8 nM for human NPSR Asn107 and Ile107 variants respectively). Displays no activity against a range of 14 GPCRs, including vasopressin and oxytocin receptors.
Chemical Identifiers
CAS 847553-89-3
Molecular Formula C26H24FN3O3
Molecular Weight (g/mol) 445.494
InChI Key SFRQIPRTNYHJHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sha 68, sha-68, sha68, n-4-fluorobenzyl-3-oxo-1,1-diphenyltetrahydro-1h-oxazolo 3,4-a pyrazine-7 3h-carboxamide, n-4-fluorophenyl methyl tetrahydro-3-oxo-1,1-diphenyl-3h-oxazolo 3,4-a pyrazine-7 1h-carboxamide, d03ejp, n-4-fluorophenyl methyl-3-oxo-1,1-di phenyl-5,6,8,8a-tetrahydro-1,3 oxazolo 4,3-c pyrazine-7-carboxamide, n-4-fluorophenyl methyl-3-oxo-1,1-diphenyl-tetrahydro-1,3 oxazolo 3,4-a pyrazine-7-carboxamide
PubChem CID 11374217
IUPAC Name N-[(4-fluorophenyl)methyl]-3-oxo-1,1-diphenyl-5,6,8,8a-tetrahydro-[1,3]oxazolo[3,4-a]pyrazine-7-carboxamide
SMILES C1CN2C(CN1C(=O)NCC3=CC=C(C=C3)F)C(OC2=O)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Specifications
Quantity 50 mg
Formula Weight 445.49
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material SHA 68
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato