Learn More
Sartorius™ Silicone O-ring
Codice prodotto. 10761553 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Size:
40 x 2 mm
40 x 5 mm
42 x 3mm
45 x 3 mm
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10761553
Marca: Sartorius™ 6980178
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
For Use With (Equipment) 47 mm Stainless Steel filter holder
Quantity 1Each
Product Type O-Ring
Material Silicone
Size 42 x 3mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato