Learn More
Macherey-Nagel™ Silicone Septa
Product Code. p-8012428 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
9 mm
12 mm
13 mm
Unit Size:
Pack of 50
Product Code. 10358341
Brand: Macherey-Nagel™ 702606
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Type Septum
Diameter (Metric) Outer 13 mm
Hardness 45° Shore A
Temperature (Metric) Max 250°C
Color Clear
Material Silicone
Quantity 50 Pack
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.