Learn More
Silver wire, 0.127mm (0.005in) dia, annealed, 99.9% (metals basis)
Product Code. 11316517
Click to view available options
Quantity:
100 m
25 m
5 m
Unit Size:
100m
25m
5m
Product Code. 11316517
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000303.G9
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Form: approx. 0.13g/m, Temper: soft | CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Molecular Formula Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
MDL Number MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Specifikationer
Density 10.5g/cm3
Quantity 25 m
Odor Characteristic
Assay Percent Range 99.9%, metal basis
Form Wire
Chemical Name or Material Silver, Annealed
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.