Learn More
Sodium Hydroxide solution, 0.1M EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1000 mL
Unit Size:
1000mL
Specifica
Specifica
| Packaging | Bottle |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Molecular Formula | HNaO |
| Concentration | 0.1 M |
| Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| IUPAC Name | sodium hydroxide |
| Molecular Weight (g/mol) | 40.00 |
| PubChem CID | 14798 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto