Learn More
Sodium tetraborate decahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15611070
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
2.5 kg
25 kg
6 x 2.5 kg
Packaging:
Paper / Poly Bag
Poly bottle
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., 99.0-103.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
MDL Number MFCD00149193
Spezifikation
Quantity 2.5 kg
Linear Formula Na2B4O7 · 10H2O
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 381.37g/mol
Percent Purity 99 to 103.0%
Grade puriss.
Packaging Poly bottle
Density 1.73g/mL at 25°C
Chemical Name or Material Sodium Tetraborate Decahydrate, Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Reproductive toxicity Category 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-May damage fertility. May damage the unborn child.
Sicherheitshinweis
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Sodium tetraborate decahydrate