Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 6 Pre-wetted Standard RC Dialysis Tubing, 1-50 kD MWCO
Codice prodotto. 11405909
Click to view available options
Diameter (Metric):
7.5 mm
11.5 mm
15 mm
17.8 mm
20.4 mm
21.6 mm
24 mm
29 mm
31.8 mm
34.4 mm
MWCO:
1 kDa
10 kDa
15 kDa
2 kDa
25 kDa
3.5 kDa
50 kDa
8 kDa
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11405909
Marca: Spectrum™ 132544
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Clear, flexible and sturdy; Standard Grade RC (regenerated cellulose) membrane conveniently pre-equilibrated in water, eliminating the need to soak to remove glycerin and hydrate the membrane
This ready-to-use membrane is packaged wet in a preservative solution of 0.05% sodium azide. Simply rinse away the preservative solution with DI water, load the sample and dialyze.
  • Pre-wetted & ready-to-use, no glycerin removal required
  • 8 MWCO's ranging from 1 kD - 50 kD
  • Good chemical compatibility with dilute strong acids and bases, conc. weak acids & bases, many alcohols and some organics
  • Standard RC can tolerate pH 2 - 12 and temp 4-121°C.
  • Ideal for sample prep, desalting, buffer exchange, pH change, protein purification, etc.
  • Economic 10 meters/pkg
Do not tie knots in tubing; use closures
Specifica
Product Type Spectra/Por 6 Dialysis Tubing
MWCO 50 kDa
Material Regenerated Cellulose
Diameter (Metric) 21.6 mm
Diameter (English) 0.85 in.
Length (English) 33 ft.
Length (Metric) 10 m
Formulation Packaged wet in 0.05% sodium azide
Temperature Range (English) 39.2°F to 249.8°F
Temperature Range (Metric) 4°C to 121°C
Quantity Each
For Use With (Application) Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato