Learn More
Tocris Bioscience™ SR 3576
Highly potent and selective JNK3 inhibitor
Brand:  Tocris Bioscience™ 5044/50
580.54 EUR valid until 2024-12-16
Use promo code "21630" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 18747048
  • 654.00 € / 50mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Description
SR 3576 is a highly potent and selective JNK3 inhibitor (IC50 = 7 nM); exhibits > 2800-fold selectivity over p38.
Specifications
Specifications
>97%
SR 3576
SR 3576
50 mg
501.53