Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Sampling Spoon Curved
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 17230604 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Tamaño de la unidad:
Pack of 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17230604
Marca: Buerkle™ 53785010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Suitable for a wide range of different media including powders, granulates, pastes and liquids. The angled spoon shape is also good for reaching into the corners of a container.
  • The long handle of the plastic spoon makes it possible to empty residue from large containers easily and can also reach into places that are hard to reach such as jerrycans with narrow necks.
  • PS
  • White
  • Individually packaged and optionally sterilised
  • Handle length 300 mm
  • For single use
  • Clean room manufactured (clean room class 7)
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantity 10
Sterility Sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Shape Curved
Capacity (Metric) 10 mL
Certifications/Compliance Complies with EU food rrequirements and FDA regulations
Disposable Single-use
Product Type Sampling Spoon
Length (Metric) Handle 300 mm
Material Polystyrene
Handle Type Long-handled
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.