Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mixing Bowl
BIOPHARMA
Product Code. 15829401 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
500 mL
3 L
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 15
Product Code. 15829401
Brand: Sampling Systems™ 8017H05S
Only null left
Add to basket
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ideal for pre-mixing potent drugs and highly coloured substances. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Mixing Bowl can be used in laboratories and production, as well as small scale work.
  • Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
  • Individually bagged
  • Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming HDPE
  • BSE/TSE free
  • Full batch traceability
  • Available pre-sterilized (SAL 10-6)
  • No Cross Contamination
  • Can be used straight from the bag
  • No Cleaning requierd
  • Removes the need for Cleaning Validation
Tekniske data
Sterility Sterile
Capacity (Metric) 500 mL
Color Natural
Disposable Single-use
Product Type Bowl
Material HDPE
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.