Learn More
Streptomycin sulfate, MedChemExpress
MedChemExpress Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Brand:  Medchem Express HY-B0472
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 16404377
  • 117.45 € / 50g
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Explore more special offers
Description
Description
Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
Specifications
Specifications
Streptomycin sulfate
White
C21H42N7O18S1.5
H2O : ≥ 100 mg/mL (137.23 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
728.69
98.0%
Solid
3810-74-0
Research
50 g
O[C@@]1(C=O)[C@H]([C@@H](O[C@H]1C)O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2NC(N)=N)O)([H])[C@H]([C@@H]2O)NC(N)=N)O[C@@](O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]3O)([H])[C@H]3NC.[1.5H2SO4]
728.69
Research
COVID-19-immunoregulation