missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfur, plasma standard solution, Specpure™ S 1000μg/mL

Product Code. 11460350
Click to view available options
Quantity:
50 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
50mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11460350

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013842.AP

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

(NH4)2SO4 in H2O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

Molecular Formula (NH4)2SO4 in H2O
MDL Number MFCD00085316

Specifications

Vapor Pressure 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physical Form Liquid
Quantity 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ammonium sulfate: 0.413%; Water: 99.587%
Chemical Name or Material Sulfur, plasma standard solution

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt