Learn More
Novus Biologicals™ Surfactant Protein A Antibody Pair
Product Code. 18537290 Shop All Bio Techne Products
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 Set
Pakningsstørrelse:
1 set
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18537290
Brand: Novus Biologicals™ H00653509AP43
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Assay Range 3 ng/mL to 100 ng/mL
Conjugate Unconjugated
Product Type Sandwich ELISA
For Use With (Application) Sandwich ELISA
Gene ID (Entrez) 653509
Gene Symbol SFTPA1
Quantity 1 Set
Storage Requirements Aliquot and store at -20°C to +80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Synonym COLEC4, PSAP, PSPA, PSP-A, SFTP1, SFTPA1B, SPA, SP-A, SPA1, SP-A1, surfactant protein A1B
Target Human
Buffer 1 x PBS, pH 7.4
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.