Learn More
Tantalum disilicide
Product Code. 15432087
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15432087
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044965.09
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 12039-79-1 | Si2Ta | 237.118 g/mol
Tantalum disilicide is used in the preparation of ceramics, which finds application in the thermal protection systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12039-79-1
Molecular Formula Si2Ta
Molecular Weight (g/mol) 237.118
MDL Number MFCD00049564
InChI Key MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
PubChem CID 6336888
IUPAC Name bis($l^{2}-silanylidene)tantalum
SMILES [Si]=[Ta]=[Si]
Specifikationer
Melting Point 2200°C
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 237.12
Chemical Name or Material Tantalum disilicide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado