Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Entrance coiled vinyl scraper matting designed for heavy traffic applications. The construction allows dirt and moisture to flow through the matting so it is not retracked into the building. Grease and oil resistant.
Marque: 3M™ Nomad™ 7100116708
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Unbacked scraper matting designed for high traffic applications
- High quality vinyl offers excellent crush resistance
- Unbacked, open construction of the mat allows water to drain and soil to pass through, out of sight
- Easily vacuum out trapped dirt
Spécification
610 x 122 cm | |
Nomad™ Terra Dirt Control Mats | |
Red | |
Elastic Vinyl |
Heavy traffic areas | |
17 mm | |
610 cm | |
122 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu