Learn More
Titanium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.99% (metals basis)
Product Code. 11385858
Click to view available options
Quantity:
1 m
25 m
5 m
Unit Size:
1m
25m
5m
Product Code. 11385858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010392.G5
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-32-6
Molecular Formula Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
MDL Number MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Tekniske data
Quantity 5 m
Odor Odorless
Weight ≈0.22g/m
Form Wire
Percent Purity 99.99%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Titanium wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., Temper: as drawn
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.