Learn More
Translucent Crucibles
Product Code. p-8012756
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
29mm
38mm
43mm
57mm
67mm
82mm
Unit Size:
Each
Product Code. 12857723
Brand: Yorlab 10444/15
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Color Translucent
Material Silica
Capacity (Metric) 5 mL
Diameter (Metric) Outer 29mm
Height (Metric) 19mm
Product Type Crucible
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.