Learn More
Tungsten wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.95% (metals basis)
Product Code. 11355908
Click to view available options
Quantity:
1 m
25 m
5 m
Unit Size:
1m
25m
5m
Product Code. 11355908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010411.G1
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-33-7
Molecular Formula W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
MDL Number MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Specifica
Appearance Silver Gray wire
Quantity 1 m
Assay Percent Range 99.95% (Metals basis)
Form Wire
Chemical Name or Material Tungsten
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato