Learn More
Brady™ Universal Valve Lockout Base and Arm
Click to view available options
Size:
Small
Large
Unit Size:
Each
Beskrivning
- The Universal Lockout device is a modular system which enables you to lock out valves of different types and sizes.
- No other device offers such flexibility and security.
- Small Dimensions: 22.86 x 157.48 x 142.24 mm (D x W x H) Large Dimensions: 39.37 x 224.03 x 162.05 mm (D x W x H)
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Small Valve Lockout Base |
| Alternate Part Number | UNIVERSAL BALL VALVE LOCKOUT DEVICE SML |
| Color | Red |
| Description | Small Universal Valve Lockout Base and Arm |
| Quantity | 1 Ea. |
| Size | Small |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering