Learn More
Welch Ilmvac™ Vacuum Filtration And Desiccation Connection Kit
Shop All Welch Ilmvac Products
Click to view available options
Tubing Size:
6 mm ID, 8 mm ID
Unit Size:
Each
Descrizione
- Quick connection to vacuum filtration funnel / manifold or dessicator
- Kit includes in-line hydrophobic filter, 1.5m silicone vacuum hose (6mm I.D.) and 1.5m silicone vacuum hose (8mm I.D.)
Specifica
Specifica
| Includes | In-Line Hydrophobic Filter, 1.5m Silicone Vacuum Hose (6mm ID) And 1.5m Silicone Vacuum Hose (8mm ID) |
| Quantity | 1 Kit |
| Tubing Size | 6 mm ID, 8 mm ID |
| Type | Vacuum Filtration And Desiccation Connection Kit |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto