Learn More
3M™ Versaflo™ Outer Shroud, M-447
Flame Resistant outer shroud helps protect neck and shoulders from hot particles. Shroud for use with 3M™ Versaflo™ M-400 Helmets
Brand:  3M™ 7100137850
Product Code. 17227660
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Flame resistant shroud for neck and shoulder protection
  • Helps protect against hot particles
  • For use 3M™Versaflo™ M-400 Series Helmets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Flame Resistant
Black
Polyaramid