Learn More
DWK Life Sciences Watch Glass Dish, made from soda-lime glass, fused rim
Product Code. 15211849 Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. 15211849
Brand: DWK Life Sciences 233214307
Only null left
Add to basket
Add to basket
The concave shape of the watch glass dish allow working in very small quantities (e.g. for pretreatments) and covering laboratory glassware with wide openings.
The multitude of different work steps in the laboratory environment demands a multitude of universally applicable glassware. These glass devices usually have a very simple shape and are characterized by their versatility. Watch glasses, for example, are concave curved. The small trough created in this way allows liquids or solids to be filled in.
  • Reduced risk of injury due to fused rim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Not Autoclavable
Material Soda Lime Glass
For Use With (Application) Weighing; Covering; Pretreatments; Drying of materials; Available in Boro 3.3 or soda-lime glass
No. per Pack 10/Pk.
Diameter (Metric) 90 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.