Description
Potent, selective platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist (Ki = 16.3 nM). Displays anti-inflammatory, antiangiogenic and anticancer activity. Inhibits growth and proliferation of MCF-7 breast cancer cells.
Spécification
Spécification
Quantity | 10 mg |
Formula Weight | 455.96 |
Percent Purity | >99% |
Chemical Name or Material | WEB 2086 |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
WEB 2086, Tocris Bioscience™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu