Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Complete Cyanide Distillation Kit
Code produit. 11792763 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
:
Cyanide distillation kit
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11792763
Marque: DWK Life Sciences 377160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Absorber jacket, absorber top, cold finger condenser, cold finger jacket, 1000mL distilling flask, and inlet tube
Removes interference substances in cyanide quantitative analyses according to ASTM™ D 2036
Sample reacts with HS2O4 and MgCl2 to convert any cyanide to hydrocyanic acid (HCN). HCN is distilled and absorbed in NaOH solution, and sample is analyzed for CN.
  • With standard taper ClearSeal™ grease-free joints and medium frit
  • Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
  • Components also available separately; see cat. no. 091081
Compliance
For use according to ASTM D 2036
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Compliance USP Type I, ASTM E438 Type I, Class A
For Use With (Application) Ideal for removing interfering substances in quantitative analysis for cyanide
Includes Absorber jacket, absorber top, cold finger condenser, cold finger jacket, 1000mL distilling flask, and inlet tube, ClearSeal™ grease-free joints and medium frit
Material Borosilicate Glass
Type Cyanide distillation kit
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis