Learn More
AZOWIPE™ Wipes
Product Code. p-8008717
Click to view available options
Packaging Quantity:
200 Pack
Unit Size:
6kg
Product Code. 12889297
Brand: Vernacare 81160
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Bactericidal hard surface disinfectant wipes. AZOWIPE™ Wipes are convenient for use in all clinical environments and are an important part of a robust infection control protocol.
  • Made from a viscose rayon nonwoven material strong and durable in use
  • Foil sealed - prevents evaporation in storage
  • Suitable for all hard surfaces - one product from a single source
  • Contains NO preservative - no smearing or streaking when in use
  • Specially designed canister - easy to dispense wipes
  • 70% Solution of Isopropyl Alcohol BP
  • AZOWIPE - for the disinfection of hard surfaces
  • Dimensions: 200mm x 220mm
Specifications
Product Type Wipes
Dimensions (L x W) 220 x 200 mm
Packaging Quantity 200 Pack
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Danger
Riskkategorier
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Faroangivelser
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
Skyddsangivelse
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P233-Keep container tightly closed.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.